Learn More
Grant Instruments Interchangeable Block for PCMT and PCMT PLUS Thermoshakers
Codice prodotto. 30274339
Click to view available options
Capacità:
20 x 10 mm Cuvette Tubes
20 x 12 mm Tubes
24 x 1.8 mL Cryovials
24 x 3.6 to 4.5 mL Cryovials
32 x 0.5 mL Microtubes
4 x 50 mL Tubes
8 x 15 mL Tubes
8 x 5 mL Tubes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 30274339
Marca: Grant Instruments HC2012
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Thermal blocks for use with PCMT and PCMT PLUS thermoshakers.
  • Block heating/cooling
  • Fits PCMT and PCMT PLUS
  • Max 1,400 rpm
Available to fit the following tubes:
  • 20 x 12 mm Tubes
  • 20 x 10 mm Cuvette Tubes
  • 24 x 3.6 to 4.5 mL Cryovials
  • 24 x 1.8 mL Cryovials
  • 32 x 0.5 mL Microtubes
  • 4 x 50 mL Tubes
  • 8 x 15 mL Tubes
  • 8 x 5 mL Tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità CE
Colore White, Blue
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Materiale camera Aluminum
Da utilizzare con (apparecchiatura) PCMT and PCMT PLUS
Capacità 20 x 12 mm Tubes
Materiale Aluminum
No. of Places 20
Umidità relativa 80%
Temperature Range (Metric) 4°C to 100°C
Tipo Thermal Block
Da utilizzare con (applicazione) Thermal Mixing
N. di blocchi 1
Quantità 1 Ea.
Stabilità termica 0.1°C
Dimensioni provetta 12 mm Tubes
Warranty 2 Years
Dimensioni interne (L x P x A) 130 x 130 x 80 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 5.12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 130 mm
Larghezza (sistema imperiale) 5.12 in.
Larghezza (sistema metrico) 130 mm
Altezza (sistema imperiale) 3.14 in.
Altezza (sistema metrico) 80 mm
Profondità (sistema imperiale) 3.14 in.
Profondità (sistema imperiale) pozzetto 1.4 in.
Profondità (sistema metrico) 80 mm
Profondità (sistema metrico) pozzetto 35 mm
Diametro (sistema imperiale) base 5.12 in.
Diametro (sistema imperiale) pozzetto 0.47 in.
Diametro (sistema metrico) 130 mm
Diametro (sistema metrico) base 130 mm
Diametro (sistema metrico) pozzetto 12 mm
Peso di spedizione (sistema imperiale) 2.2 lb.
Peso di spedizione (sistema metrico) 1 kg
Peso (sistema imperiale) 1.7 lb.
Peso (sistema metrico) 0.8 kg