Learn More
Fisherbrand™ Interchangeable Dry Bath Block
Codice prodotto. 17501886 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
No. of Places:
0
4
5
10
12
24
56
96
Dimensioni provetta:
0 mm
0.2 mL
0.5 mL
10 mm
12 mm
13 mm
14 mm
1.5 mL
16 mm
17 mm
18 mm
2 mL
24 mm
5 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17501886
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with Fisherbrand™ Dry Block Heaters.
  • Aluminum construction provides fast heat-up
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Aluminum
No. of Places 0
Tipo Block
Da utilizzare con (applicazione) Falcon Tubes
Dimensioni provetta 0 mm
Dimensioni (L x P x A) 140 x 50 x 63 mm