Learn More
Grant Instruments Interchangeable Head for 55 x 1.8 mL Cryovials
Codice prodotto. 17962701
Click to view available options
:
For 55 x 1.8 mL Cryovials
Codice prodotto. 17962701
Marca: Grant Instruments H02
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Interchangeable Head for Controlled Rate Freeze Thaw (CRFT)
  • For use with Controlled Rate Freeze Thaw (CRFT)
  • Head for 55 x 1.8 mL Cryovials (0.5 mL max fill)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Interchangeable Head
Capacità (sistema metrico) 55 x 1.8 mL
Finitura esterna Brushed Aluminum
Colore Silver
Da utilizzare con (applicazione) Controlled Rate Freezing/Thawing
Da utilizzare con (apparecchiatura) CRFT
Include Packing Case
Sbrinamento Manual, Software Controlled, or Automatic
Dimensioni esterne (L x P x A) 110 x 110 x 13.6 mm