Learn More
Eppendorf™ Interchangeable Platform for Innova™ 5000 Multi-tier Shaker
Codice prodotto. 11379964
Click to view available options
Capacità:
1 L Erlenmeyer Flasks
125 mL Erlenmeyer Flasks
2 L Erlenmeyer Flasks
2.8 L Fernbach Flasks
250 mL Erlenmeyer Flasks
4 L Erlenmeyer Flasks
500 mL Erlenmeyer Flasks
6 L Erlenmeyer Flasks
N. di posizioni:
8
9
14
23
42
64
90
missing translation for 'unitSize'
Pezzo
Product Code. 11379964
missing translation for 'mfr': Eppendorf™ M11969900
This interchangeable platform fits shaker model 5000.
  • Holds Erlenmeyer flasks or Fernbach flasks
  • Dedicated platform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacità 125 mL Erlenmeyer Flasks
Da utilizzare con (apparecchiatura) Innova™ 5000 Multi-tier Shaker
N. di posizioni 90