Learn More
Eppendorf™ Interchangeable Platform for Innova™ 5000 Multi-tier Shaker
Click to view available options
Capacità:
1 L Erlenmeyer Flasks
125 mL Erlenmeyer Flasks
2 L Erlenmeyer Flasks
2.8 L Fernbach Flasks
250 mL Erlenmeyer Flasks
4 L Erlenmeyer Flasks
500 mL Erlenmeyer Flasks
6 L Erlenmeyer Flasks
N. di posizioni:
8
9
14
23
42
64
90
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Holds Erlenmeyer flasks or Fernbach flasks
- Dedicated platform
Specifica
Specifica
| Capacità | 500 mL Erlenmeyer Flasks |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Innova™ 5000 Multi-tier Shaker |
| N. di posizioni | 42 |