Learn More
WTW™ Interface Cable for PC
Click to view available options
Include:
9-pin Socket
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Tipo | Interface Cable |
| Da utilizzare con (applicazione) | Used with Lab Station |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | For PC |
| Include | 9-pin Socket |