Learn More
Kern Sohn Funzionamento a batteria interno FCB-A01
Click to view available options
:
Balance Accessory
Descrizione
- Adatto abilancia da tavolo KERN FCB (autonomia fino a 80 h senza retroilluminazione, tempo di carica ca. 10 h)bilancia di precisione KERN 440 (autonomia fino a 80 h senza retroilluminazione, tempo di carica ca. 10 h)
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Bench Scales |
| Tipo | Rechargeable Battery Pack |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.