Learn More
Brand™ Blaubrand™ IntraEND™ Disposable Micropipets
Codice prodotto. 15262599 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
:
Capacity: 3μL
Codice prodotto. 15262599
Marca: Brand™ 709105
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Comprised of disposable glass without ring mark. BRAND™ Blaubrand™ IntraEND™ Disposable Micropipets are in compliance with DIN ISO 7550 and CE-marked in accordance with IVD-Directive 98/79. Volume is defined by end-to-end filling. Volumes greater than 5μL include DE-M marking.
  • Comprised of disposable glass without ring mark.
  • Complies with DIN ISO 7550.
  • CE Marked in accordance with IVD-Directive 98/79
  • Calibrated to contain (TC, In.)
  • Volume is defined by end-to-end filling
  • Volumes greater than 5μL include DE-M marking.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy ≤±0.5%
Calibrazione To Contain
Certificazione/Conformità DIN ISO 7550, IVD-Directive 98/79 CE
Materiale Glass
Quantità 250/Box
Volume (sistema metrico) 3 μL
Lunghezza (sistema metrico) 32 mm