Learn More
BD Intramedic™ PE Tubing
Flexible and durable over a wide temperature range, up to 104°C (219°F)
Marca:  BD 427411
Codice prodotto. 16200272
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4615.00€
    1754.86€ / 1 rotolo
    Risparmia 2860.14€
    61% Sconto
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 13-02-2026
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Flexible and durable over a wide temperature range, up to 104°C (219°F)
  • Chemically pure: no additives or plasticizers
  • Low water absorption rate
  • Low specific gravity: 0.92 at 25°C
  • Resistant to most common acids and bases
  • Waxy white, translucent, tasteless and odorless
  • May be gas sterilized
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
0.023 in.
Polyethylene
0.965 mm
Non-sterile
Flexible
0.58 mm
0.038 in.
100 ft.
Translucent White