Learn More
Tork Tork Dispenser prodotti per la cura della pelle con sensore Intuition™
Sfoglia Tutto Tork Prodotti
Click to view available options
Modello:
Elevation
Image
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- L'erogazione senza contatto, attivata da sensori, riduce il rischio di contaminazioni crociate
- Aiuta a garantire una buona igiene: i flaconi sigillati con un nuovo erogatore per ogni ricarica contribuiscono a ridurre il rischio di contaminazioni, proteggendo il contenuto fino al contatto con l'utilizzatore
- Capacità elevata per contenere gli sprechi: aiuta a ridurre i consumi fino al 50%
- Semplifica il lavoro degli addetti alle pulizie: ricarica agevole certificata in meno di 10 secondi
Specifica
Specifica
| Product Type | Sanitizer Dispenser |
| Colore | Silver |
| Alternate Part Number | 7322540782318 |
| Capacità | Hand Soap, Hand Sanitizer, Hand Lotion |
| Materiale | Plastic, Metal |
| Mounting | Wall Mount |
| No. of Compartments | 1 |
| Product Style | Hinged Lid |
| Modello | Image |