Learn More
Invar™, Iron Nickel powder, -325 mesh, 99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-7059432
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 11405390
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044600.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Invar is used where high dimensional stability is required, such as precision instruments, clocks, seismic creep gauges, television shadow-mask frames, valves in motors, and antimagnetic watches.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Invar™ Iron Nickel powder
Colore Gray
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso Fe:Ni 65:35 wt%
Quantità 100 g
Dimensioni maglia −325 Mesh
Odore Odorless
Forma Powder
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero MDL MFCD01741928
Numero UN UN3089
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Invar, Iron Nickel powder
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .