Learn More
Invitrogen™ Wash Buffer (25X)
Codice prodotto. 10140523
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10140523
Marca: Invitrogen™ WB02
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Suitable for use with all ELISA assays
  • Clear, colorless concentratred liquid buffer
  • Available in two sizes
  • Detection method: Colormetric
Build Your Own Immunoassay, Cell Analysis, Immunoassays
Order Info
Shipping Condition: Wet Ice
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 1 L
Content And Storage Store at 2°C to 8°C
Shipping Condition Wet Ice