Learn More
Iodide Iodate concentrate, For 1L standard solution, 0.05 M I2 (0.1N), Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Iodide Iodate concentrate |
| Quantità | 1 Pc. |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3587194 |
| IUPAC Name | potassium iodide |
| Molecular Weight (g/mol) | 166.00 |
| Imballaggio | Ampoule |