Learn More
Iodide Iodate concentrate, For 1L standard solution, 0.05 M I2 (0.1N), Honeywell Fluka™
Codice prodotto. p-7122098 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Codice prodotto. 15695200
Marca: Honeywell-Fluka 380611EA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
for 1L standard solution, 0.05 M I2 (0.1N)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7681-11-0, 7553-56-2, 7758-05-6, 7732-18-5
Formula molecolare IK
Numero MDL MFCD00011355
InChI Key NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].[I-]
Specifica
Materiale o nome chimico Iodide Iodate concentrate
Quantità 1 Pc.
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3587194
IUPAC Name potassium iodide
Molecular Weight (g/mol) 166.00
Imballaggio Ampoule