Learn More
Iodide Iodate concentrate, For 1L standard solution, 1/128 M I2 (1/64N), Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15615210 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Codice prodotto. 15615210
Marca: Honeywell-Fluka 380641EA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
for 1L standard solution, 1/128 M I2 (1/64N)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7681-11-0, 1310-58-3, 7732-18-5
Formula molecolare IK
Numero MDL MFCD00011355
InChI Key NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].[I-]
Specifica
Materiale o nome chimico Iodide Iodate concentrate
Quantità 1 Pc.
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3587194
IUPAC Name potassium iodide
Molecular Weight (g/mol) 166.00
Imballaggio Ampoule
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iodide Iodate concentrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: potassium hydroxide