Learn More
Iodide solution for Ion Chromatography 1g/L H2O matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. p-7083614 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottle
Dimensione della confezione:
250mL
500mL
Codice prodotto. 12942135
Marca: Fisher Chemical A 022 250
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Identificatori chimici
Formula molecolare I
Specifica
Materiale o nome chimico Iodide
Imballaggio Bottle
Forma fisica Liquid
Concentrazione 1 g/L
Tipo Single-component Standard Solution
Solvent or Matrix Water
Quantità 250 mL