Learn More
Thermo Scientific Chemicals Iodine, 0.01N Standardized Solution
Codice prodotto. 11303767
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
Dimensione della confezione:
1L
4L
Codice prodotto. 11303767
Marca: Thermo Scientific Chemicals 035636.K7
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 7553-56-2 | I2 | 253.81 g/mol
Iodine, 0.01N standardized solution is used for accurate volumetric analysis. It is also used as a disinfectant and antibacterial agent in solutions, tinctures and salves.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Iodine
CAS 7553-56-2, 7681-11-0, 7732-18-5
Pressione del vapore 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forma fisica Liquid
Formula molecolare I2
Numero MDL MFCD00011355 MFCD00164163
Colore Red to Brown
Solubilità Miscible with chloroform, carbon tetrachloride, carbon disulfide, cyclohexane, methanol, ethyl acetate, toluene, benzene, n-hexane, butan-2-ol, bromoethane, n-heptane, glycerol and diethyl ether
InChI Key PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
SMILES II
IUPAC Name iodio molecolare
Molecular Weight (g/mol) 253.81
PubChem CID 807
Quantità 4 L
ChEBI CHEBI:17606
Peso formulazione 253.81
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Iodine: 0.13%; Potassium iodide: 2.5%; Water: 97.37%