Learn More
Iodine, 0.1N (0.05M) standard solution
Codice prodotto. p-215400 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
Codice prodotto. 10123510
Marca: Thermo Scientific Acros 124220010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 7553-56-2 | I2 | 253.81 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Volumetric standard solution
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7553-56-2, 7681-11-0, 7732-18-5
Formula molecolare I2
Molecular Weight (g/mol) 253.81
Numero MDL MFCD00011355 MFCD00164163
InChI Key PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
IUPAC Name diiodine
SMILES II
Specifica
Materiale o nome chimico Iodine
Nota nome 0.1N Standard Solution
Colore Brown
Forma fisica Liquid
Quantità 1 L
Formula lineare I2
Fieser 01,495; 02,200; 03,159; 04,258; 05,346; 06,293; 07,179; 08,256; 09,248; 10,210; 11,261; 12,235; 13,133; 14,181; 15,172; 16,182; 17,153
Indice di Merck 15, 5057
Peso formulazione 253.81
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.0998 to 0.1002N (20°C)
Imballaggio Glass bottle
Densità 1.0200g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iodine, 0.1N standard solution
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P314-In caso di malessere, consultare un medico.