Learn More
Analytic Volumetric Solution Iodine, 0.1N, 0.05M, Reagecon™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11516793 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
Codice prodotto. 11516793
Marca: Reagecon I2005F