Learn More
Iodine concentrate, For 1L standard solution, 0.05 M I2 (0.1 N), Honeywell Fluka™
Codice prodotto. p-7122097 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Codice prodotto. 15675200
Marca: Honeywell-Fluka 380601EA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
for 1L standard solution, 0.05 M I2 (0.1 N)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7681-11-0, 7553-56-2, 7732-18-5
Specifica
Materiale o nome chimico Iodine concentrate
Quantità 1 Pc.
Formula molecolare I2
Numero MDL MFCD00011355 MFCD00164163
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3587194
Sinonimo iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
InChI Key PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
SMILES II
IUPAC Name diiodine
Molecular Weight (g/mol) 253.81
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
Peso formulazione 253.81g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.05M
Imballaggio Ampoule
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iodine concentrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: iodine