Learn More
Lenz Laborglasintrumente Iodine Determination Flasks with Conical Ground Joint, without Collar
Codice prodotto. p-7222663
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
300 mL
1 L
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 10040311
Marca: Lenz Laborglasintrumente 03026070
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • With hollow hexagonal stopper NS 29/32
  • With scale (approx. volume /ml)
  • With inscription label
  • Material: DURAN™
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1 L
Materiale Duran Glass
N. per confezione 10/Pk.
Giunto rastremato standard NS 29/32
Diametro (sistema metrico) esterno 131 mm