Learn More
Iodine Indicator, Technical, Indicator Grade, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
Descrizione
Iodine Indicator, Technical, Indicator Grade
Specifica
Specifica
| Imballaggio | Plastic powder jar |
| Colore | White |
| pH | 5 to 7 |
| Quantità | 250 g |
| Forma fisica | Powder |