Learn More
Iodine monochloride, 1M solution in dichloromethane
Codice prodotto. 10582252 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
Codice prodotto. 10582252
Marca: Thermo Scientific Acros 370748000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7790-99-0 | ClI | 162.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Iodine monochloride
Nota nome 1, 0M solution in dichloromethane
CAS 7790-99-0, 75-09-2
Colore Brown to Orange
Forma fisica Solution
Quantità 800 mL
Formula molecolare ClI
Formula lineare ICl
Numero MDL MFCD00011354
Fieser 01,502; 08,261; 10,212; 11,268
Indice di Merck 15, 5060
Sinonimo iodine monochloride, iodine chloride, iodochlorine, iodine chloride icl, chloroiodide, wijs' chloride, iodinemonochloride, chlorine iodide, unii-0smg5nlu45, protochlorure d'iode french
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
InChI Key QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClI
IUPAC Name iodochlorane
Molecular Weight (g/mol) 162.35
PubChem CID 24640
Peso formulazione 162.35
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.95 to 1.05M
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 1.42
Densità 1.4200g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Iodine monochloride, 1,0M solution in dichloromethane
Mention d'avertissement
  • Pericolo
Catégorie de danger
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Mention de danger
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Conseils de prudence
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis