Learn More
Iodine monochloride, ACS reagent
Codice prodotto. 10108040 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 10108040
Marca: Thermo Scientific Acros 412361000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7790-99-0 | ClI | 162.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7790-99-0
Formula molecolare ClI
Molecular Weight (g/mol) 162.35
Numero MDL MFCD00011354
InChI Key QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo iodine monochloride, iodine chloride, iodochlorine, iodine chloride icl, chloroiodide, wijs' chloride, iodinemonochloride, chlorine iodide, unii-0smg5nlu45, protochlorure d'iode french
PubChem CID 24640
IUPAC Name iodochlorane
SMILES ClI
Specifica
Punti di ebollizione 97.0°C
Materiale o nome chimico Iodine monochloride
Punto di fusione 26.0°C
Colore Brown-Red
Forma fisica Fuming Liquid
Quantità 100 g
Formula lineare ICl
Fieser 01,502; 08,261; 10,212; 11,268
Indice di Merck 15, 5060
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: decomposes, soluble in ethanol, ether and cs2
Peso formulazione 162.36
Percent Purity 1.0 to 1.2 (I/Cl ratio of the WIJS solution prepared from the reagent)
Grado Reagente ACS
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 3.2
Densità 3.2000g/mL