Learn More
Iodine monochloride, ACS
Codice prodotto. p-4407450
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11408490
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044348.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Moisture and Light Sensitive | CAS: 7790-99-0 | ClI | 162.35 g/mol
Iodine monochloride is used as a catalyst in organic synthesis. It is the source of electrophilic iodine in the synthesis of certain aromatic iodides. It is used to determine the iodine value of a substance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7790-99-0
Formula molecolare ClI
Molecular Weight (g/mol) 162.35
Numero MDL MFCD00011354
InChI Key QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo iodine monochloride, iodine chloride, iodochlorine, iodine chloride icl, chloroiodide, wijs' chloride, iodinemonochloride, chlorine iodide, unii-0smg5nlu45, protochlorure d'iode french
PubChem CID 24640
IUPAC Name iodochlorane
SMILES ClI
Specifica
Punti di ebollizione 96°C to 98°C
Materiale o nome chimico Iodine monochloride
Punto di fusione 25°C to 27°C
Nota nome For analysis ACS
Colore Black-Red
Forma fisica Crystalline, Liquid
Quantità 25 g
Beilstein 3902972
Informazioni di solubilità Soluble in water,alcohol,ether,carbon disulfide.
Peso formulazione 162.36
Grado ACS
Sensibilità Light and moisture sensitive
Aspetto Red-black crystalline/liquid
Densità 3.182
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iodine monochloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Iodine monochloride