Learn More
Iodine, Puriss., ≥99.5% (RT), particles (round), Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15605870 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
Codice prodotto. 15605870
Marca: Honeywell-Fluka 57655100G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Puriss.,≥99.5% (RT), particles (round)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7553-56-2
Formula molecolare I2
Molecular Weight (g/mol) 253.81
Numero MDL MFCD00011355 MFCD00164163
InChI Key PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
SMILES II
Specifica
Materiale o nome chimico Iodine
Punto di fusione 113°C
Colore Black
Forma fisica Solid
Quantità 100 g
Numero UN UN3495
Beilstein 3587194
IUPAC Name diiodine
Peso formulazione 253.81g/mol
Percent Purity ≥99.5% (RT)
Imballaggio Glass bottle
Pressione del vapore 1mmHg (38.7°C), 0.31mmHg (25°C)
Densità 4.930g/mL
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.