Learn More
Iodine, Puriss., ≥99.5% (RT), particles (round), Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15625870 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
Codice prodotto. 15625870
Marca: Honeywell-Fluka 57655250G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Puriss.,≥99.5% (RT), particles (round)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7553-56-2
Formula molecolare I2
Molecular Weight (g/mol) 253.81
Numero MDL MFCD00011355 MFCD00164163
InChI Key PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
SMILES II
Specifica
Punti di ebollizione 184°C (literature)
Materiale o nome chimico Iodine
Punto di fusione 113°C (literature)
Nota nome Puriss., ≥99.5% (RT), particles (round)
CAS max % 100.0000%
Quantità 250 g
Formula lineare I2
Numero UN UN3495
Beilstein 3587194
IUPAC Name iodio molecolare
Peso formulazione 253.81
Percent Purity ≥99.5%
Grado puriss.
Imballaggio Glass Bottle
Densità 4.930 g/cm3