Learn More
Iodine, resublimed crystals, ACS, 99.8%
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Punti di ebollizione | 183°C to 186° (sublimation) |
| Materiale o nome chimico | Iodine |
| Colore | Gray-Purple |
| Forma fisica | Prills or Crystals |
| Quantità | 100 g |
| Intervallo percentuale saggio | 99.8% |
| Peso formulazione | 253.81 |
| Grado | ACS |
| Odore | Irritating |
| Aspetto | Bluish-black |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Iodine, resublimed crystals
- Attenzione
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Tossicità acuta Categoria 4
- H312 + H332-Nocivo a contatto con la pelle o se inalato.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali..
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur