Learn More
Iodine Solution, 0.005M, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12900764 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
Codice prodotto. 12900764
Marca: Fisher Chemical SOL 116 100
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Quantità 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.005mol/L
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iodine 0.05M Volumetric solution
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P314-In caso di malessere, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: iodine