Learn More
Iodine Solution, 0.05M, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
Specifica
Specifica
| Quantità | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 0.05mol/L |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Iodine 0.5M Volumetric solution
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H372-Provoca danni agli organi.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P314-In caso di malessere, consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: iodine