Learn More
Iodine solution, according to Wijs, 0.1 mol ICl/l
Codice prodotto. p-215398 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
Codice prodotto. 10701911
Marca: Thermo Scientific Acros 270570010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7790-99-0 | ClI | 162.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7790-99-0, 64-19-7
Formula molecolare ClI
Molecular Weight (g/mol) 162.35
Numero MDL MFCD00011354
InChI Key QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo iodine monochloride, iodine chloride, iodochlorine, iodine chloride icl, chloroiodide, wijs' chloride, iodinemonochloride, chlorine iodide, unii-0smg5nlu45, protochlorure d'iode french
PubChem CID 24640
IUPAC Name iodochlorane
SMILES ClI
Specifica
Materiale o nome chimico Iodine solution
Colore Brown
Punti di ebollizione 117.8°C
Punto di fusione 17.2°C
Concentrazione 0.098 to 0.113M
Fieser 16,182
Densità 1.0600g/mL
Indice di Merck 15, 5060
Peso formulazione 162.36
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 1.06
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità 40°C
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iodine solution according to Wijs
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.