Learn More
Iodine Solution, Volumetric, 0.025M I2 (0.05N), Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Descrizione
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
- Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
- Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
- Reagenti per complessometria:
- Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
- Agenti mascheranti
- Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Iodine solution |
| Nota nome | Volumetric, 0.025M I2 (0.05N) |
| Quantità | 500 mL |
| Beilstein | 3587194 |
| Peso formulazione | 253.81g/mol |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Aspetto | Liquid |
| Densità | 1.03g/mL at 25°C |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Iodine solution
- Attenzione
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H373-Può provocare danni agli organi.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: iodine, Potassium iodide