Learn More
Iodine Solution, volumetric, 0.5M I2 (1.0N), Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15653540 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Codice prodotto. 15653540
Marca: Honeywell-Fluka 319007100ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Volumetric, 0.5 M I2 (1.0N)
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
  • Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
  • Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
  • Reagenti per complessometria:
    • Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
    • Agenti mascheranti
  • Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7553-56-2
Formula molecolare I2
Molecular Weight (g/mol) 253.81
Numero MDL MFCD00011355 MFCD00164163
InChI Key PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
SMILES II
Specifica
Materiale o nome chimico Iodine Solution
Nota nome Volumetric, 0.5M I2 (1.0N)
Quantità 100 mL
Numero UN UN3264
Beilstein 3587194
IUPAC Name diiodine
Peso formulazione 253.81g/mol
Imballaggio Glass Bottle
Densità 1.32g/mL at 25°C