Learn More
Iodine Solution, Wij'S, Pure, Indicator Grade, Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-7073148 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
Codice prodotto. 10548230
Marca: Fisher Chemical J/4500/PB15
Richiesta di formato massivo o personalizzato
2.5L, 118 deg.C, Amber, 17 deg.C, 11354, Plastic Coated Glass bottle, Liquid, 2.1, 11mmHg at 20 deg.C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Numero MDL 11354
Specifica
Punti di ebollizione 118°C
Punto di fusione 17°C
Colore Ambra
pH 2
Forma fisica Liquido
Quantità 1 L
Imballaggio Flacone in vetro rivestito in plastica
Pressione del vapore 11mmHg at 20°C
Densità Vapor Density: 2.1