Learn More
Iodine trichloride, 97%
Codice prodotto. 15482418
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 15482418
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H56005.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 865-44-1 | Cl3I | 233.254 g/mol
Iodine trichloride can be used to introduce iodine and chlorine in organic synthesis. It is also used as topical antiseptic and as laboratory reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Iodine trichloride can be used to introduce iodine and chlorine in organic synthesis. It is also used as topical antiseptic and as laboratory reagent.
Solubility
Soluble with decomposition.
Notes
Light Sensitive. Store at -20°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 865-44-1
Formula molecolare Cl3I
Molecular Weight (g/mol) 233.254
Numero MDL MFCD00036291
InChI Key PAWIVBWALDNUJP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo iodine trichloride, iodine chloride icl3, unii-1e5kq66trq, 1e5kq66trq, jodtrichlorid, trichloro-, e3-iodane, trichloro-$l^ 3-iodane, ksc450m5f, iodine trichloride, saj first grade
PubChem CID 70076
IUPAC Name trichloro-$l^{3}-iodane
SMILES ClI(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Iodine trichloride
Quantità 5 g
Formula lineare ICl3
Numero UN UN3085
Indice di Merck 14,5020
Informazioni di solubilità Soluble with decomposition.
Peso formulazione 233.26
Percent Purity 97%
Sensibilità Light sensitive
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iodine trichloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Iodine chloride