Learn More
Iodoacetic acid, 97%
Codice prodotto. 10635742 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
50 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
50g
Codice prodotto. 10635742
Marca: Thermo Scientific Acros 122280500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 64-69-7 | C2H3IO2 | 185.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64-69-7
Formula molecolare C2H3IO2
Molecular Weight (g/mol) 185.95
Numero MDL MFCD00002685
InChI Key JDNTWHVOXJZDSN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo iodoacetic acid, acetic acid, iodo, iodoacetate, monoiodoacetic acid, monoiodoacetate, monoiodine acetate, iodoaceticacid, iodoethanoic acid, acetic acid, 2-iodo, kyselina jodoctova
PubChem CID 5240
ChEBI CHEBI:74571
IUPAC Name 2-iodoacetic acid
SMILES C(C(=O)O)I
Specifica
Materiale o nome chimico Iodoacetic acid
Nota nome 97%
Punto di fusione 79.0°C to 83.0°C
Colore Brown to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ICH2CO2H
Quantità 50 g
Beilstein 02, 222
Indice di Merck 15, 5068
Informazioni di solubilità Solubility in water: 600g/L (20 c). Other solubilities: soluble in alcohol,slightly soluble in ether
Peso formulazione 185.95
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid