Learn More
Iodobenzene, 98%
Codice prodotto. 10558850 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
2.50L
500mL
Codice prodotto. 10558850
Marca: Thermo Scientific Acros 122331000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 591-50-4 | C6H5I | 204.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 591-50-4
Formula molecolare C6H5I
Molecular Weight (g/mol) 204.01
Numero MDL MFCD00001029
InChI Key SNHMUERNLJLMHN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzene, iodo, phenyl iodide, benzene iodide, iodophenyl, iodinebenzol, iodo-benzene, phenyliodide, iodo benzene, unii-9hk5l7ybbr, 1-iodobenzene
PubChem CID 11575
IUPAC Name iodobenzene
SMILES IC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Iodobenzene
Punto di fusione -29.0°C
Colore Yellow
Densità 1.8200g/mL
Punti di ebollizione 188.0°C
Punto d'infiammabilità 74°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5I
Indice di rifrazione 1.6180 to 1.6200
Quantità 100 mL
Beilstein ,215
Fieser 01,505
Indice di Merck 15,5072
Gravità specifica 1.82
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform and ether
Peso formulazione 204.01
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iodobenzene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.