Learn More
Iodomethylcyclopentane, 98%, stabilized
Codice prodotto. p-4258682 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 10289972
Marca: Thermo Scientific Acros 378640010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 27935-87-1 | C6H11I | 210.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 27935-87-1
Formula molecolare C6H11I
Molecular Weight (g/mol) 210.06
Numero MDL MFCD03453190
InChI Key DUMSKQUKLVSSII-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo iodomethyl cyclopentane, cyclopentylmethyl iodide, cyclopentane, iodomethyl, cyclopentyliodomethane, acmc-20akpz, cyclopentylmethyliodide, iodomethyl-cyclopentane, cyclopentanemethyl iodide
PubChem CID 2762531
IUPAC Name iodomethylcyclopentane
SMILES ICC1CCCC1
Specifica
Punti di ebollizione 78.0°C (17.0 mmHg)
Materiale o nome chimico Iodomethylcyclopentane
Nota nome Stabilized
Colore Brown or Colorless to Orange
Forma fisica Solution
Quantità 1 g
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Formula lineare (C5H9)CH2I
Punto d'infiammabilità 92°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: immiscible
Peso formulazione 210.05
Percent Purity 98%
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.5400 to 1.5440
Gravità specifica 1.6
Densità 1.6000g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iodomethylcyclopentane