Learn More
Iodotrimethylsilane, 95-97%, stabilized
Codice prodotto. 10733001 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
100 mL
250 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
25mL
5mL
Codice prodotto. 10733001
Marca: Thermo Scientific Acros 187490250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 16029-98-4 | C3H9ISi | 200.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16029-98-4
Formula molecolare C3H9ISi
Molecular Weight (g/mol) 200.1
Numero MDL MFCD00001028
InChI Key CSRZQMIRAZTJOY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trimethylsilyl iodide, trimethyliodosilane, silane, iodotrimethyl, iodo trimethyl silane, trimethylsilyliodide, tms-iodide, iodotrimethysilane, iodotrimetylsilane, tms iodide, iodo trimethylsilane
PubChem CID 85247
IUPAC Name iodo(trimethyl)silane
SMILES C[Si](C)(C)I
Specifica
Materiale o nome chimico Iodotrimethylsilane
Nota nome 95-97%
Colore Colorless to Red
Densità 1.4000g/mL
Punti di ebollizione 106.0°C
Punto d'infiammabilità −31°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (Ex I) (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)3SiI
Indice di rifrazione 1.4700 to 1.4800
Quantità 25 mL
Fieser 08,261; 09,251; 10,216; 11,271; 12,259; 13,329; 16,188; 06,81
Gravità specifica 1.4
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
Stabilizzatore copper
Peso formulazione 200.1
Percent Purity 95 to 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iodotrimethylsilane, stabilized
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Iodotrimethylsilane,stabilized