Learn More
A&D Weighing Bilancia Serie BM Ion
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7203360
Click to view available options
Capacità:
2.1 g/5.2 g
22 g
220 g
320 g
5.1 g/22 g
5.2 g
520 g
Leggibilità:
0.001 mg
0.001 mg/0.01 mg
0.01 mg
0.1 mg
1 μg
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16418365
Marca: A&D Weighing BM252
Edge
Serie BM Ion. Vi presentiamo la microbilancia innovativa di A&D. Misurazione accurata per pesate di precisione con lettura al microgrammo.
  • Eliminazione dell'elettricità statica senza alcuna ventola grazie allo ionizzatore integrato
  • Paravento antistatico
  • Dotato di paravento da appoggio (medium) mod. AD-1676 (mod. BM-5/5D)
  • Ampia camera di pesata per una migliore usabilità
  • Sensori integrati per la rilevazione di temperatura, umidità e pressione atmosferica
  • Sportelli scorrevoli interbloccabili consentono efficienza operativa con entrambe le mani
  • Calibrazione motorizzata con peso interno:
  • Avviata automaticamente al variare della temperatura
  • Avviata dall'operatore
  • LCD ben visibile, con retroilluminazione bianca
  • Memoria: fino a 200 set di dati
  • AD-1688 come accessorio di serie: una chiavetta USB dedicata per registrare i dati di pesata e i parametri ambientali in file MS Excel leggibili
  • 12 unità di misura del peso: g, mg, oz, ozt, ct, mom, dwt, GN, tael, tola, pz (conteggio), %.
  • Piatti/supporti speciali per i modelli BM-5/5D/20/22:
  • Piattelli per il campionamento di piccole quantità
  • Supporti per filtri PM
  • Supporti per provette per microcentrifuga
  • Kit per il controllo della precisione delle pipette acquistabile a parte
  • Interfacce:
  • RS-232C (di serie)
  • Quick USB (di serie)
  • Ethernet (opzionale)
Specifica
Certificazione/Conformità GLP/GMP/GCP/ISO
Tipo di collegamento RS-232 C and Quick USB
Capacità 2.1 g/5.2 g
Tipo di display Reverse-backlit LCD
Leggibilità 0.01 mg
Linearità ±0.10 mg
Modello BM-252
Ripetibilità 0.03 mg (for 100 g)
Tempo di stabilizzazione 8 seconds
Tipo Micro Analytical Balance
Larghezza (sistema metrico) 259 mm
Altezza (sistema metrico) 326 mm