Learn More
Standard nitriti per cromatografia ionica, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. p-218649 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
125 ml
500 mL
Imballaggio:
Flacone in LDPE a tripla lisciviazione
Triple-leached LDPE bottle
Dimensione della confezione:
125mL
500mL
50g
Codice prodotto. 10620635
Marca: SPEX Certiprep ASNO292Y
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Materiali di riferimento con certificazione Traceable-NIST e guida ISO/IEC 34
Standard inorganico prodotto per AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF e altri strumenti di analisi.
AnalyteConcentration
NO&subscript_2;&superscript_minus;1000μg/mL
Certifications
Accreditato da A2LA per ISO/IEC 17025 e Guida ISO/IEC 34 e certificato da UL-DQS secondo le norme ISO 9001
Compliance
Conformità allo standard GHS/OSHA
Identificatori chimici
CAS 7732-18-5
Specifica
Materiale o nome chimico Standard nitriti
Imballaggio Flacone in LDPE a tripla lisciviazione
Certificato di analisi Con certificato di analisi
CAS min. % 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Vengono sottoposti a scansione fino a 68 elementi con i valori individuati per gli standard ICP e ICP-MS. Il valore rilevato delle tracce di impurità metalliche viene indicato nel certificato di analisi.
CAS max % 0.1, 99.9
Tecnica Ion Chromatography
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF e altri strumenti di analisi
Tipo di soluzione Standard Solution
Tipo Certified Reference Material
Solvent or Matrix Water
Quantità 125 ml
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1000μg/mL
Prodotto destinato al solo uso in laboratorio