Learn More
Standard fosfati per cromatografia ionica, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. p-218655 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
125 ml
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in polietilene
Triple-leached LDPE bottle
Dimensione della confezione:
125mL
500mL
50g
Codice prodotto. 11450289
Marca: SPEX Certiprep ASPO492Y
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalyteConcentration
PO&subscript_4;&superscript_minus;&superscript_3;1000μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Identificatori chimici
CAS 7732-18-5
Specifica
Materiale o nome chimico Phosphate Standard
Imballaggio Bottiglia in polietilene
Certificato di analisi Con certificato di analisi.
CAS min. % 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS max % 0.1, 99.9
Tecnica Ion Chromatography
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Tipo di soluzione Standard Solution
Tipo Certified Reference Material
Solvent or Matrix Water
Quantità 125 ml
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1000μg/mL
Product intended for laboratory use only