Learn More
Ionic Strength Adjustment Low-Level TISAB II Buffer, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 11490209 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Codice prodotto. 11490209
Marca: SPEX Certiprep ISBUF3500
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Low Level TISAB II Ionic Strength Adjustment Buffer, 500 mL in H2O, SPEX CertiPrep™. ISO Guide 34 Certified, NIST Traceable Certified Reference Materials. Supplied with comprehensive Certificate of Analysis.
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
  • Ionic Strength Adjustment Buffer
  • Low Level TISAB II
  • 500 mL volume
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Materiale o nome chimico Low Level TISAB II Buffer Solution
Certificato di analisi With Certificate of Analysis
Concentrazione 10 M
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
Forma fisica Liquid
Quantità 500 mL
Tipo di soluzione Standard
Imballaggio Triple-leached LDPE bottle
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Low Level TISAB II Buffer
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: acetic acid, sodiumhydroxide
Product intended for laboratory use only