Learn More
Ionomycin, calcium salt, 100%, >98%, For HPLC analysis, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11413272 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
1mg
5mg
Codice prodotto. 11413272
Marca: MP Biomedicals 0215507001
Identificatori chimici
CAS 56092-82-1
Formula molecolare C41H70CaO9
Molecular Weight (g/mol) 747.08
Numero MDL MFCD00083634
InChI Key RULWQOBWZOQCOY-SQNLDGQHSA-M
PubChem CID 71311740
IUPAC Name calcium;(4R,6S,8S,10E,12R,14R,16E,18R,19R,20S,21S)-19,21-dihydroxy-22-[(2S,5S)-5-[(2R,5S)-5-[(1R)-1-hydroxyethyl]-5-methyloxolan-2-yl]-5-methyloxolan-2-yl]-4,6,8,12,14,18,20-heptamethyl-11-oxido-9-oxodocosa-10,16-dienoate
SMILES [Ca++].C[C@H](CCC([O-])=O)C[C@H](C)C[C@H](C)C(=O)[CH-]C(=O)[C@H](C)C[C@H](C)C\C=C\[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)C[C@@H]1CC[C@](C)(O1)[C@H]1CC[C@](C)(O1)[C@@H](C)O
Specifica
Materiale o nome chimico Ionomycin, calcium salt
Tipo Ionomycin Calcium Salt
Nota nome For HPLC analysis
Forma fisica Crystalline Powder
Colore White
Quantità 1 mg
Intervallo percentuale saggio 1
Peso formulazione 747.1
Percent Purity >98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ionomycin Calcium Salt
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Ionomycin Calcium Salt