missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ionomycin, calcium salt, 100%, >98%, For HPLC analysis, MP Biomedicals™

Codice prodotto. p-4405083 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
1mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11413272

Marca: MP Biomedicals 0215507001

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Identificatori chimici

CAS 56092-82-1
Formula molecolare C41H70CaO9
Molecular Weight (g/mol) 747.08
Numero MDL MFCD00083634
InChI Key RULWQOBWZOQCOY-SQNLDGQHSA-M
PubChem CID 71311740
IUPAC Name calcium;(4R,6S,8S,10E,12R,14R,16E,18R,19R,20S,21S)-19,21-dihydroxy-22-[(2S,5S)-5-[(2R,5S)-5-[(1R)-1-hydroxyethyl]-5-methyloxolan-2-yl]-5-methyloxolan-2-yl]-4,6,8,12,14,18,20-heptamethyl-11-oxido-9-oxodocosa-10,16-dienoate
SMILES [Ca++].C[C@H](CCC([O-])=O)C[C@H](C)C[C@H](C)C(=O)[CH-]C(=O)[C@H](C)C[C@H](C)C\C=C\[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)C[C@@H]1CC[C@](C)(O1)[C@H]1CC[C@](C)(O1)[C@@H](C)O

Specifica

Materiale o nome chimico Ionomycin, calcium salt
Tipo Ionomycin Calcium Salt
Nota nome For HPLC analysis
Forma fisica Crystalline Powder
Colore White
Quantità 1 mg
Intervallo percentuale saggio 1
Peso formulazione 747.1
Percent Purity >98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ionomycin Calcium Salt
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Ionomycin Calcium Salt
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato