Learn More
Ionomycin (Calcium Salt), Fisher BioReagents™
Codice prodotto. 10429883
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
Imballaggio:
Poly Micro Tube
Dimensione della confezione:
1mg
5mg
Codice prodotto. 10429883
Marca: Fisher BioReagents BP25271
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ionomycin (Calcium Salt)
  •  Suitable for use in electrophoretic separations, specifically polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE)
  • This product is a 40% (w/v) solution of high quality acrylamide
  • Free of DNase, RNase, and protease
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56092-82-1
Formula molecolare C41H70CaO9
Molecular Weight (g/mol) 747.08
Numero MDL MFCD00083634
InChI Key RULWQOBWZOQCOY-SQNLDGQHSA-M
PubChem CID 71311740
IUPAC Name calcium;(4R,6S,8S,10E,12R,14R,16E,18R,19R,20S,21S)-19,21-dihydroxy-22-[(2S,5S)-5-[(2R,5S)-5-[(1R)-1-hydroxyethyl]-5-methyloxolan-2-yl]-5-methyloxolan-2-yl]-4,6,8,12,14,18,20-heptamethyl-11-oxido-9-oxodocosa-10,16-dienoate
SMILES [Ca++].C[C@H](CCC([O-])=O)C[C@H](C)C[C@H](C)C(=O)[CH-]C(=O)[C@H](C)C[C@H](C)C\C=C\[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)C[C@@H]1CC[C@](C)(O1)[C@H]1CC[C@](C)(O1)[C@@H](C)O
Specifica
Materiale o nome chimico Ionomycin, Calcium Salt
Tipo Ionomycin Calcium Salt
Nota nome From Streptomyces conglobatus
Forma fisica Solid
Punto di fusione 205°C to 206°C
Imballaggio Poly Micro Tube
Colore White
Quantità 1 mg
Intervallo percentuale saggio ≥98.0 %
Peso formulazione 747.1
Percent Purity 98.0% min. (by NP TLC), 99.0% min. (by RP HPLC)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ionomycin, Calcium Salt
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P330-Sciacquare la bocca.