Learn More
Brady™ Nastri stampante a trasferimento termico IP™
Codice prodotto. 10286413
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
BBP72 Label Printer, BBP81 Label Printer, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 6441, BradyPrinter PR Plus Series Label Printer, BradyPrinter PR Plus 600, PAM 3000, Tagus T200
IP300 Thermal Transfer Printer, IP600 Thermal Transfer Printer
Materiale:
Resina
Wax
Larghezza (sistema imperiale):
1.57 in.
2.36 in.
Dimensione della confezione:
1 BX
Pezzo
Codice prodotto. 10286413
Marca: Brady™ 066030
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Have strong environmental resistance against smearing and chemicals
  • Use with Brady IP Thermal Transfer Printers
  • Sharp-edge print quality to maximize bar code readability
  • Resistant against smearing and chemicals
  • Ribbons include spindle
Order Info
Forniti in rotoli da 984 piedi (299.92 m).
Specifica
Product Type Printer Ribbon
Colore Black
Da utilizzare con (apparecchiatura) IP300 Thermal Transfer Printer, IP600 Thermal Transfer Printer
Materiale Wax
Lunghezza (sistema imperiale) 984 ft.
Larghezza (sistema imperiale) 1.57 in.
Lunghezza (sistema metrico) 299.9 m
Larghezza (sistema metrico) 40 mm
Diametro (sistema imperiale) 1 in.
Diametro (sistema metrico) 2.54 cm
Descrizione Black 4300 Series Thermal Transfer Printer Ribbon - Brady IP Printer Enabled
Formato Ribbon
Include Spindle
Lati stampabili Ink side out
Certificazione/Conformità RoHS 2005/618/EC MCV, 2002/95/EC
Quantità 1 Ea.
Alternate Part Number IP-R4306