Learn More
Testo™ IP67 with TopSafe Waterproof Stainless Steel Food Probe (NTC)
Codice prodotto. 10074341
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-50°C to +150°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10074341
Marca: Testo™ 0613 3311
Solo null disponibili
Specifica
Tipo Probe, Food (NTC)
Certificazione/Conformità EN 13485 and HACCP-compliant
Tempo di risposta 8 sec.
Temperature Range (Metric) -50°C to +150°C