Learn More
Tocris Bioscience™ IP7e
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Descrizione
IP7e is a potent Nurr1 activator (EC50 = 3.9 nM). Delays onset and reduces severity of symptoms in mice with experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE). Also suppresses NF-κB signaling. Brain penetrant and orally bioavailable.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 6-[4-[(2-Methoxyethoxy)methyl]phenyl]-5-methyl-3-phenyl-isoxazolo[4,5-c]pyridin-4(5H)-one |
| CAS | 500164-74-9 |
| Quantità | 10 mg |
| Bersaglio | NFkB/IkB Inhibitors |
| Formula molecolare | C23H22N2O4 |
| Peso formulazione | 390.43 |
| Purezza | >98% |