Learn More
Ismatec™ IPC-N 24 Peristaltic Pump
Codice prodotto. 11967815
Click to view available options
Portata:
0.0004 to 11 mL/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11967815
Marca: Ismatec™ ISM939D
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Certificazione/Conformità CE Compatibility (EN 61326-1/EN 61010-1), ETL Compatibility (UL 61010A-1 & CAN/CSA C22.2 No. 1010-1)
Descrizione 2-stop color-coded
Control Type Variable Speed
Tipo di display LED
Valori nominali armadio IP30
Portata 0.0004 to 11 mL/min.
Maximum Pressure 14.5 psi (Differential)
Motor Speed 11.25 rpm
Reversible Yes
Finitura Paint
Include Click-n-go Cassettes (POM-C), Driver for LabView Software, Foot Switch, Operating Manual, Power Cord with an IEC 320 Country Specific Female Connector Mains Plug x 1
Materiale Stainless Steel (Case)
Temperatura (sistema imperiale) max 104°F
Temperature (English) Min 41°F
Temperatura (sistema metrico) max 104°F
Temperatura min. (sistema metrico) +41 °F
Lunghezza complessiva (sistema metrico) 175.26 mm
Larghezza complessiva (sistema metrico) 381 mm
Overall Height (Metric) 129.54 mm
Tensione 115/230 VAC